Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NUDT16 Protein
A cDNA sequence encoding the NUDT16 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre NUDT16 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15961899
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12902-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15951899
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12902-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15941899
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12902-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NUDT16 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NUDT16 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 1mM DTT, 100mM NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAGARRLELG EALALGSGWR HACHALLYAP DPGMLFGRIP LRYAILMQMR FDGRLGFPGG FVDTQDRSLE DGLNRELREE LGEAAAAFRV ERTDYRSSHV GSGPRVVAHF YAKRLTLEEL LAVEAGATRA KDHGLEVLGL VRVPLYTLRD GVGGLPTFLE NSFIGSAREQ LLEALQDLGL LQSGSISGLK IPAHH
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.