Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NUDC Protein
A cDNA sequence encoding the NUDC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 10726 |
---|---|
Nombre | NUDC Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | NUDC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15911889
|
enQuireBio™
QP12897-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901889
|
enQuireBio™
QP12897-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15991879
|
enQuireBio™
QP12897-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
10726 | |
Research Use Only | |
NUDC | |
Human | |
His | |
NUDC protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT. |
NUDC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGGEQEE ERFDGMLLAM AQQHEGGVQE LVNTFFSFLR RKTDFFIGGE EGMAEKLITQ TFSHHNQLAQ KTRREKRARQ EAERREKAER AARLAKEAKS ETSGPQIKEL TDEEAERLQL EIDQKKDAEN HEAQLKNGSL DSPGKQDTEE DEEEDEKDKG KLKPNLGNGA DLPNYRWTQT LSELDLAVPF CVNFRLKGKD MVVDIQRRHL RVGLKGQPAI IDGELYNEVK VEESSWLIED GKVVTVHLEK INKMEWWSRL VSSDPEINTK KINPENSKLS DLDSETRSMV EKMMYDQRQK SMGLPTSDEQ KKQEILKKFM DQHPEMDFSK AKFN | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |