Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear transport factor 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nuclear transport factor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6442-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053340
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001308967.1
Nuclear transport factor 2 Protein
Research Use Only
NUTF2
Recombinant Protein
E. coli
MGDKPIWEQI GSSFIQHYYQ LFDNDRTQLG AIYIDASCLT WEGQQFQGKA AIVEKLSSLP FQKIQHSITA QDHQPTPDSC IISMVVGQLK ADEDPIMGFH QMFLLKNIND AWVCTNDMFR LALHNFG
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10204
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol