Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear transport factor 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nuclear transport factor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001308967.1
ID de gen (Entrez) 10204
Nombre Nuclear transport factor 2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16023340
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6442-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16043340
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6442-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16033340
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6442-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16053340
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6442-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16063340
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6442-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16073340
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6442-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001308967.1
Nuclear transport factor 2 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
10204
Research Use Only
NUTF2
Recombinant Protein
E. coli
MGDKPIWEQI GSSFIQHYYQ LFDNDRTQLG AIYIDASCLT WEGQQFQGKA AIVEKLSSLP FQKIQHSITA QDHQPTPDSC IISMVVGQLK ADEDPIMGFH QMFLLKNIND AWVCTNDMFR LALHNFG
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.