Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NTF4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NTF4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8678-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055921
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006170.1
NTF4 Protein
Research Use Only
NTF4
Recombinant Protein
E. coli
VSETAPASRR GELAVCDAVS GWVTDRRTAV DLRGREVEVL GEVPAAGGSP LRQYFFETRC KADNAEEGGP GAGGGGCRGV DRRHWVSECK AKQSYVRALT ADAQGRVGWR WIRIDTACVC TLLSRTGRA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4909
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol