Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NTF3 / Neurotrophin 3 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP1246-10 ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15930489
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001096124.1
NTF3 / Neurotrophin 3 Protein
Research Use Only
NTF3
Recombinant Protein
E. coli
MYAEHKSHRG EYSVCDSESL WVTDKSSAID IRGHQVTVLG EIKTGNSPVK QYFYETRCKE ARPVKNGCRG IDDKHWNSQC KTSQTYVRAL TSENNKLVGW RWIRIDTSCV CALSRKIGRT
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
4908
10 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 20 ug/mL in the C6 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 50 units/mg.
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA