missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human NTF3 / Neurotrophin 3 Protein

Recombinant Protein

84.15€ - 5780.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_001096124.1
ID de gen (Entrez) 4908
Nombre NTF3 / Neurotrophin 3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Ver más especificaciones

Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15950489
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1246-2 UG
2 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15930489
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1246-10 UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15940489
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1246-100 UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15960489
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1246-500 UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15920489
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1246-1 MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001096124.1
NTF3 / Neurotrophin 3 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 20 ug/mL in the C6 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 50 units/mg.
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
4908
Research Use Only
NTF3
Recombinant Protein
E. coli
MYAEHKSHRG EYSVCDSESL WVTDKSSAID IRGHQVTVLG EIKTGNSPVK QYFYETRCKE ARPVKNGCRG IDDKHWNSQC KTSQTYVRAL TSENNKLVGW RWIRIDTSCV CALSRKIGRT
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications