Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NSDHL Protein
A cDNA sequence encoding the NSDHL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre NSDHL Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15931849
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12885-1UG
1 μg
137.00€
1 microgramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15951849
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12885-5UG
5 μg
212.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15941849
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12885-50UG
50 μg
1815.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NSDHL Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NSDHL solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEPAVSE PMRDQVARTH LTEDTPKVNA DIEKVNQNQA KRCTVIGGSG FLGQHMVEQL LARGYAVNVF DIQQGFDNPQ VRFFLGDLCS RQDLYPALKG VNTVFHCASP PPSSNNKELF YRVNYIGTKN VIETCKEAGV QKLILTSSAS VIFEGVDIKN GTEDLPYAMK PIDYYTETKI LQERAVLGAN DPEKNFLTTA IRPHGIFGPR DPQLVPILIE AARNGKMKFV IGNGKNLVDF TFVENVVHGH ILAAEQLSRD STLGGKAFHI TNDEPIPFWT FLSRILTGLN YEAPKYHIPY
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.