Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NRGN Protein
A cDNA sequence encoding the NRGN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre NRGN Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15931839
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12881-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15911839
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12881-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15921839
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12881-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NRGN Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
NRGN protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.0), 30% glycerol 0.1mM PMSF and 1mM EDTA.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDCCTEN ACSKPDDDIL DIPLDDPGAN AAAAKIQASF RGHMARKKIK SGERGRKGPG PGGPGGAGVA RGGAGGGPSG D
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.