Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NRG1-beta 1A Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_039250.2 |
---|---|
Nombre | NRG1-beta 1A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | NRG1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15995689
|
enQuireBio™
QP5212-10UG |
10 μg |
112.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925699
|
enQuireBio™
QP5212-50UG |
50 μg |
263.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15985689
|
enQuireBio™
QP5212-100UG |
100 μg |
452.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915699
|
enQuireBio™
QP5212-500UG |
500 μg |
1160.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905699
|
enQuireBio™
QP5212-1MG |
1 mg |
1970.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_039250.2 | |
Research Use Only | |
NRG1 | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
NRG1-beta 1A Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSHLVKCAEK EKTFCVNGGE CFMVKDLSNP SRYLCKCPNE FTGDRCQNYV MASFYKHLGI EFMEAE | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |