Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NRG-3 / Neuregulin-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NRG-3 / Neuregulin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6437-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16023320
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001010848.2
NRG-3 / Neuregulin-3 Protein
Research Use Only
NRG3
Recombinant Protein
E. coli
MSEGAAAASP PGAASAAAAS AEEGTAAAAA AAAAGGGPDG GGEGAAEPPR ELRCSDCIVW NRQQTWLCVV PLFIGFIGLG LSLMLLKWIV VGSVKEYVPT DLVDSKGMGQ DPFFLSKPSS FPKAMETTTT TTSTTSPATP SAGGAASSRT PNRISTRLTT ITRAPTRFPG HRVPIRASPR STTARNTAAP ATVPSTTAPF FSSSTLGSRP PVPGTPSTQA MPSWPTAAYA TSSYLHDSTP SWTLSPFQDA ASSSSSSSSS ATTTTPETST SPKFHTTTYS TERSEHFKPC RDKDLAYCLN DGECFVIETL TGSHKHCRCK EGYQGVRCDQ FLPKTDSILS DPTDHLGIEF MESEEVYQRQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10718
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol