Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NRBF2 Protein
A cDNA sequence encoding the NRBF2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 29982 |
---|---|
Nombre | NRBF2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | NRBF2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15941829
|
enQuireBio™
QP12878-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15931829
|
enQuireBio™
QP12878-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921829
|
enQuireBio™
QP12878-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
29982 | |
Research Use Only | |
NRBF2 | |
Human | |
His | |
The NRBF2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
NRBF2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKLTQSE QAHLSLELQR DSHMKQLLLI QERWKRAQRE ERLKAQQNTD KDAAAHLQTS HKPSAEDAEG QSPLSQKYSP STEKCLPEIQ GIFDRDPDTL LYLLQQKSEP AEPCIGSKAP KDDKTIIEEQ ATKIADLKRH VEFLVAENER LRKENKQLKA EKARLLKGPI EKELDVDADF VETSELWSLP PHAETATASS TWQKFAANTG KAKDIPIPNL PPLDFPSPEL PLMELSEDIL KGFMNN | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |