Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NR1I3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NR1I3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7599-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16049660
  • 406.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
20-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001070937.1
NR1I3 Protein
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
9970
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
NR1I3
Recombinant Protein
E. coli
ASREDELRNC VVCGDQATGY HFNALTCEGC KGFFRRTVSK SIGPTCPFAG SCEVSKTQRR HCPACRLQKC LDAGMRKDMI LSAEALALRR AKQAQRRAQQ TPVQLSKEQE ELIRTLLGAH TRHMGTMFEQ FVQFRPPAHL FIHHQPLPTL APVLPLVTHF ADINTFMVLQ VIKFTKDLPV FRSLPIEDQI SLLKGAAVEI CHIVLNTTFC LQTQNFLCGP LRYTIEDGAR VSPTVGFQVE FLELLFHFHG TLRKLQLQEP EYVLLAAMAL FSPDRPGVTQ RDEIDQLQEE MALTLQSYIK GQQRRPRDRF LYAKLLGLLA ELRSINEAYG YQIQHIQGLS AMMPLLQEIC