Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NMT2 Protein
A cDNA sequence encoding the NMT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | NMT2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15931779
|
enQuireBio™
QP12861-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921779
|
enQuireBio™
QP12861-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911779
|
enQuireBio™
QP12861-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NMT2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The NMT2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAEDSESAAS QQSLELDDQD TCGIDGDNEE ETEHAKGSPG GYLGAKKKKK KQKRKKEKPN SGGTKSDSAS DSQEIKIQQP SKNPSVPMQK LQDIQRAMEL LSACQGPARN IDEAAKHRYQ FWDTQPVPKL DEVITSHGAI EPDKDNVRQE PYSLPQGFMW DTLDLSDAEV LKELYTLLNE NYVEDDDNMF RFDYSPEFLL WALRPPGWLL QWHCGVRVSS NKKLVGFISA IPANIRIYDS VKKMVEINFL CVHKKLRSKR VAPVLIREIT RRVNLEGIFQ AVYTAGVVLP KPIATCRYWH RSLNPKKLVE VKFSHLSRNM TLQRTMKLYR LPDVTKTSGL RPMEPKDIKS VRELINTYLK QFHLAPVMDE EEVAHWFLPR EHIIDTFVVE SPNGKLTDFL SFYTLPSTVM HHPAHKSLKA AYSFYNIHTE TPLLDLMSDA LILAKSKGFD VFNALDLMEN KTFLEKLKFG IGDGNLQYYL YNWRCPGTDS EKVGLVLQ | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |