Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NMRAL1 Protein
A cDNA sequence encoding the NMRAL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | NMRAL1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15971769
|
enQuireBio™
QP12859-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15961769
|
enQuireBio™
QP12859-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15951769
|
enQuireBio™
QP12859-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NMRAL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The NMRAL1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 40% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMVDKKL VVVFGGTGAQ GGSVARTLLE DGTFKVRVVT RNPRKKAAKE LRLQGAEVVQ GDQDDQVIME LALNGAYATF IVTNYWESCS QEQEVKQGKL LADLARRLGL HYVVYSGLEN IKKLTAGRLA AAHFDGKGEV EEYFRDIGVP MTSVRLPCYF ENLLSHFLPQ KAPDGKSYLL SLPTGDVPMD GMSVSDLGPV VLSLLKMPEK YVGQNIGLST CRHTAEEYAA LLTKHTRKVV HDAKMTPEDY EKLGFPGARD LANMFRFYAL RPDRDIELTL RLNPKALTLD QWLEQHKGDF NLL | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |