missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NMM Protein
A cDNA sequence encoding the NMM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 6185.00€
Especificaciones
Nombre | NMM Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | Assayed for phosphorilation by MLCK. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925188
|
enQuireBio™
QP10792-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905188
|
enQuireBio™
QP10792-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915188
|
enQuireBio™
QP10792-1MG |
1 mg |
6185.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NMM Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSSKKAKTKT TKKRPQRATS NVFAMFDQSQ IQEFKEAFNM IDQNRDGFID KEDLHDMLAS LGKNPTDAYL DAMMNEAPGP INFTMFLTMF GEKLNGTDPE DVIRNAFACF DEEATGTIQE DYLRELLTTM GDRFTDEEVD ELYREAPIDK KGNFNYIEFT RILKHGAKDK DD | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Assayed for phosphorilation by MLCK. | |
Human | |
Untagged | |
NMM protein at 0.2 mg/ml in 20mM HEPES-KOH, pH 7, 50mM NaCl, 1mM EDTA and 1mM DTT. |