Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NME1 / NDKA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NME1 / NDKA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8426-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054551
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000260.1
NME1 / NDKA Protein
Research Use Only
NME1
Recombinant Protein
E. coli
ANCERTFIAI KPDGVQRGLV GEIIKRFEQK GFRLVGLKFM QASEDLLKEH YVDLKDRPFF AGLVKYMHSG PVVAMVWEGL NVVKTGRVML GETNPADSKP GTIRGDFCIQ VGRNIIHGSD SVESAEKEIG LWFHPEELVD YTSCAQNWIY E
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4830
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol