Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NKX3-1 Protein
A cDNA sequence encoding the NKX3-1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre NKX3-1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15961749
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12852-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15951749
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12852-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15941749
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12852-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NKX3-1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
NKX3-1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M UREA and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLRVPEP RPGEAKAEGA APPTPSKPLT SFLIQDILRD GAQRQGGRTS SQRQRDPEPE PEPEPEGGRS RAGAQNDQLS TGPRAAPEEA ETLAETEPER HLGSYLLDSE NTSGALPRLP QTPKQPQKRS RAAFSHTQVI ELERKFSHQK YLSAPERAHL AKNLKLTETQ VKIWFQNRRY KTKRKQLSSE LGDLEKHSSL PALKEEAFSR ASLVSVYNSY PYYPYLYCVG SWSPAFW
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.