Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NKIRAS1 Protein
A cDNA sequence encoding the NKIRAS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
103.00€ - 1372.00€
Especificaciones
Nombre NKIRAS1 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15921739 Ver documentos enQuireBio™
QP12848-1UG
1 μg 103.00€
1 microgramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-11-2019
Añadir a la cesta
15931739 Ver documentos enQuireBio™
QP12848-50UG
50 μg 1372.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-11-2019
Añadir a la cesta
15941739 Ver documentos enQuireBio™
QP12848-5UG
5 μg 160.00€
5 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NKIRAS1 Protein
His
Human
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGKGCKVVVC GLLSVGKTAI LEQLLYGNHT IGMEDCETME DVYMASVETD RGVKEQLHLY DTRGLQEGVE LPKHYFSFAD GFVLVYSVNN LESFQRVELL KKEIDKFKDK KEVAIVVLGN KIDLSEQRQV DAEVAQQWAK SEKVRLWEVT VTDRKTLIEP FTLLASKLSQ PQSKSSFPLP GRKNKGNSNS EN