Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NGFR Protein
A cDNA sequence encoding the NGFR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre NGFR Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15931719
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12841-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15911719
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12841-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15921719
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12841-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NGFR Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
NGFR protein solution (1 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
KEACPTGLYT HSGECCKACN LGEGVAQPCG ANQTVCEPCL DSVTFSDVVS ATEPCKPCTE CVGLQSMSAP CVEADDAVCR CAYGYYQDET TGRCEACRVC EAGSGLVFSC QDKQNTVCEE CPDGTYSDEA NHVDPCLPCT VCEDTERQLR ECTRWADAEC EEIPGRWITR STPPEGSDST APSTQEPEAP PEQDLIASTV AGVVTTVMGS SQPVVTRGTT DNLEHHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.