Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neutrophil defensin 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neutrophil defensin 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5924-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15908719
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001035965.1
Neutrophil defensin 1 Protein
Research Use Only
DEFA1
Recombinant Protein
E. coli
DIPEVVVSLA WDESLAPKHP GSRKNMACYC RIPACIAGER RYGTCIYQGR LWAFCC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1667
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol