Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neurotrypsin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neurotrypsin, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003610.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 8492 |
Nombre | Neurotrypsin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16094010
|
enQuireBio™
QP6537-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16014020
|
enQuireBio™
QP6537-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16004020
|
enQuireBio™
QP6537-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16024020
|
enQuireBio™
QP6537-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16034020
|
enQuireBio™
QP6537-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16044020
|
enQuireBio™
QP6537-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_003610.2 | |
Neurotrypsin Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8492 | |
Research Use Only | |
PRSS12 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IIGGKNSLRG GWPWQVSLRL KSSHGDGRLL CGATLLSSCW VLTAAHCFKR YGNSTRSYAV RVGDYHTLVP EEFEEEIGVQ QIVIHREYRP DRSDYDIALV RLQGPEEQCA RFSSHVLPAC LPLWRERPQK TASNCYITGW GDTGRAYSRT LQQAAIPLLP KRFCEERYKG RFTGRMLCAG NLHEHKRVDS CQGDSGGPLM CERPGESWVV YGVTSWGYGC GVKDSPGVYT KVSAFVPWIK SVTK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |