missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Neurocalcin-delta Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neurocalcin-delta, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6406-ec-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16013090

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001035714.1
Neurocalcin-delta Protein
Research Use Only
NCALD
Recombinant Protein
E. coli
GKQNSKLRPE VMQDLLESTD FTEHEIQEWY KGFLRDCPSG HLSMEEFKKI YGNFFPYGDA SKFAEHVFRT FDANGDGTID FREFIIALSV TSRGKLEQKL KWAFSMYDLD GNGYISKAEM LEIVQAIYKM VSSVMKMPED ESTPEKRTEK IFRQMDTNRD GKLSLEEFIR GAKSDPSIVR LLQCDPSSAG QF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
83988
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales