Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NEURL2 Protein
A cDNA sequence encoding the NEURL2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre NEURL2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15931689
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12831-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15911689
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12831-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15921689
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12831-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NEURL2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NEURL2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAASEP VDSGALWGLE RPEPPPTRFH RVHGANIRVD PSGTRATRVE SFAHGVCFSR EPLAPGQVFL VEIEEKELGW CGHLRLGLTA LDPASLAPVP EFSLPDLVNL GHTWVFAITR HHNRVPREGR PEAEAAAPSR PPTLLVEPYL RIEQFRIPRDRLVGRSRPGL YSHLLDQLYE LNVLPPTARR SRLGVLFCPR PDGTADMHII INGEDMGPSA RGLPAAQPLY AVVDVFASTK SVRLVQLEYG LPSLQTLCRL VIQRSMVHRL AIDGLHLPKE LKDFCKYE
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.