Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neurexophilin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neurexophilin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP10093-ma-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15922848
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_009157.1
Neurexophilin-2 Protein
Research Use Only
NXPH2
Recombinant Protein
Mammal
KEVVHATEGL DWEDKDAPGT LVGNVVHSRI ISPLRLFVKQ SPVPKPGPMA YADSMENFWD WLANITEIQE PLARTKRRPI VKTGKFKKMF GWGDFHSNIK TVKLNLLITG KIVDHGNGTF SVYFRHNSTG LGNVSVSLVP PSKVVEFEVS PQSTLETKES KSFNCRIEYE KTDRAKKTAL CNFDPSKICY QEQTQSHVSW LCSKPFKVIC IYIAFYSVDY KLVQKVCPDY NYHSETPYLS SG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11249
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol