Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NELFE Protein
A cDNA sequence encoding the NELFE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 7936 |
---|---|
Nombre | NELFE Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | NELFE |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15941679
|
enQuireBio™
QP12828-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15931679
|
enQuireBio™
QP12828-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921679
|
enQuireBio™
QP12828-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
7936 | |
Research Use Only | |
NELFE | |
Human | |
His | |
The NELFE solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 5mM DTT. |
NELFE Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLVIPPG LSEEEEALQK KFNKLKKKKK ALLALKKQSS SSTTSQGGVK RSLSEQPVMD TATATEQAKQ LVKSGAISAI KAETKNSGFK RSRTLEGKLK DPEKGPVPTF QPFQRSISAD DDLQESSRRP QRKSLYESFV SSSDRLRELG PDGEEAEGPG AGDGPPRSFD WGYEERSGAH SSASPPRSRS RDRSHERNRD RDRDRERDRD RDRDRDRERD RDRDRDRDRD RERDRDRERD RDRDREGPFR RSDSFPERRA PRKGNTLYVY GEDMTPTLLR GAFSPFGNII DLSMDPPRNC AFVTYEKMES ADQAVAELNG TQVESVQLKV NIARKQPMLD AATGKSVWGS LAVQNSPKGC HRDKRTQIVY SDDVYKENLV DGF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |