missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NECTIN3 Protein
A cDNA sequence encoding the NECTIN3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | NECTIN3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15901669
|
enQuireBio™
QP12824-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921669
|
enQuireBio™
QP12824-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911669
|
enQuireBio™
QP12824-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NECTIN3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NECTIN3 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
GPIIVEPHVT AVWGKNVSLK CLIEVNETIT QISWEKIHGK SSQTVAVHHP QYGFSVQGEY QGRVLFKNYS LNDATITLHN IGFSDSGKYI CKAVTFPLGN AQSSTTVTVL VEPTVSLIKG PDSLIDGGNE TVAAICIAAT GKPVAHIDWE GDLGEMESTT TSFPNETATI ISQYKLFPTR FARGRRITCV VKHPALEKDI RYSFILDIQY APEVSVTGYD GNWFVGRKGV NLKCNADANP PPFKSVWSRL DGQWPDGLLA SDNTLHFVHP LTFNYSGVYI CKVTNSLGQR SDQKVIYISD PPTTTTLQPT IQWHPSTADI EDLATEPKKL PFPLSTLATI KDDTIATLEH HHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |