Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFV3 Protein
A cDNA sequence encoding the NDUFV3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 4731
Nombre NDUFV3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen NDUFV3
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15961659
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12822-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15951659
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12822-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15941659
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12822-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
4731
Research Use Only
NDUFV3
Human
His
The NDUFV3 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 2mM DTT, 2mM EDTA and 50% glycerol.
NDUFV3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSAESGKS EKGQPQNSKK QSPPKKPAPV PAEPFDNTTY KNLQHHDYST YTFLDLNLEL SKFRMPQPSS GRESPRH
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.