Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFV2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NDUFV2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8505-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055001
Cantidad Precio
1 234.00€ / 50 microgramos
6 218.51€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío
15-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_066552.2
NDUFV2 Protein
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
4729
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
NDUFV2
Recombinant Protein
E. coli
GGALFVHRDT PENNPDTPFD FTPENYKRIE AIVKNYPEGH KAAAVLPVLD LAQRQNGWLP ISAMNKVAEV LQVPPMRVYE VATFYTMYNR KPVGKYHIQV CTTTPCMLRN SDSILEAIQK KLGIKVGETT PDKLFTLIEV ECLGACVNAP MVQINDNYYE DLTAKDIEEI IDELKAGKIP KPGPRSGRFS CEPAGGLTSL TEPPKGPGFG VQAGL