Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFS6 Protein
A cDNA sequence encoding the NDUFS6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
103.00€ - 3091.00€
Especificaciones
Nombre NDUFS6 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag Untagged
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15911659 Ver documentos enQuireBio™
QP12821-1MG
1 mg 3091.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-11-2019
Añadir a la cesta
15921659 Ver documentos enQuireBio™
QP12821-20UG
20 μg 160.00€
20 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-11-2019
Añadir a la cesta
15931659 Ver documentos enQuireBio™
QP12821-5UG
5 μg 103.00€
5 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NDUFS6 Protein
Untagged
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NDUFS6
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSFGVRVSP TGEKVTHTGQ VYDDKDYRRI RFVGRQKEVN ENFAIDLIAE QPVSEVETRV IACDGGGGAL GHPKVYINLD KETKTGTCGY CGLQFRQHHH
4726