Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFS5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NDUFS5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8422-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054531
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001171908.1
NDUFS5 Protein
Research Use Only
NDUFS5
Recombinant Protein
E. coli
PFLDIQKRFG LNIDRWLTIQ SGEQPYKMAG RCHAFEKEWI ECAHGIGYTR AEKECKIEYD DFVECLLRQK TMRRAGTIRK QRDKLIKEGK YTPPPHHIGK GEPRP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4725
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol