Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFB9 Protein
A cDNA sequence encoding the NDUFB9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 4715 |
---|---|
Nombre | NDUFB9 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | NDUFB9 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15911649
|
enQuireBio™
QP12817-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15991639
|
enQuireBio™
QP12817-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901649
|
enQuireBio™
QP12817-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
4715 | |
Research Use Only | |
NDUFB9 | |
Human | |
His | |
The NDUFB9 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
NDUFB9 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAFLASG PYLTHQQKVL RLYKRALRHL ESWCVQRDKY RYFACLMRAR FEEHKNEKDM AKATQLLKEA EEEFWYRQHP QPYIFPDSPG GTSYERYDCY KVPEWCLDDW HPSEKAMYPD YFAKREQWKK LRRESWEREV KQLQEETPPG GPLTEALPPA RKEGDLPPLW WYIVTRPRER PM | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |