Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFB5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NDUFB5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6414-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053140
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001186886.1
NDUFB5 Protein
Research Use Only
NDUFB5
Recombinant Protein
E. coli
GQAELAEIPE GYVPEHWEYY KHPISRWIAR NFYDSPEKIY ERTMAVLQIE AEKAELRVKE LEVRKLMHVR GDGPWYYYET IDKELIDHSP KATPDN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4711
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol