Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFAF2 Protein
A cDNA sequence encoding the NDUFAF2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 91942 |
---|---|
Nombre | NDUFAF2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | NDUFAF2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15921639
|
enQuireBio™
QP12814-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901639
|
enQuireBio™
QP12814-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911639
|
enQuireBio™
QP12814-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
91942 | |
Research Use Only | |
NDUFAF2 | |
Human | |
His | |
NDUFAF2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 20% glycerol and 200mM NaCl. |
NDUFAF2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGWSQDLFRA LWRSLSREVK EHVGTDQFGN KYYYIPQYKN WRGQTIREKR IVEAANKKEV DYEAGDIPTE WEAWIRRTRK TPPTMEEILK NEKHREEIKI KSQDFYEKEK LLSKETSEEL LPPPVQTQIK GHASAPYFGK EEPSVAPSST GKTFQPGSWM PRDGKSHNQ | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |