Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFA6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NDUFA6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6411-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16043120
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002481.2
NDUFA6 Protein
Research Use Only
NDUFA6
Recombinant Protein
E. coli
MAGSGVRQAT STASTFVKPI FSRDMNEAKR RVRELYRAWY REVPNTVHQF QLDITVKMGR DKVREMFMKN AHVTDPRVVD LLVIKGKIEL EETIKVWKQR THVMRFFHET EAPRPKDFLS KFYVGHDP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4700
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol