Learn More
missing translation for 'mainFrameDownMessage'
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFA4 Protein
A cDNA sequence encoding the NDUFA4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marca:  enQuireBio™ QP12811-5ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931629
  • en la oferta / 5 microgramos
Este ítem no se puede comprar online porque su precio está sujeto a variación. Por favor, contacte con nuestro equipo de soporte de producto en el 902 239 303 para recibir ayuda.
Especificaciones
Especificaciones
4697
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
NDUFA4
Human
His
NDUFA4 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
NDUFA4 Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLRQIIG QAKKHPSLIP LFVFIGTGAT GATLYLLRLA LFNPDVCWDR NNPEPWNKLG PNDQYKFYSV NVDYSKLKKE RPDF