Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFA3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NDUFA3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6410-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053110
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004533.1
NDUFA3 Protein
Research Use Only
NDUFA3
Recombinant Protein
E. coli
AARVGAFLKN AWDKEPVLVV SFVVGGLAVI LPPLSPYFKY SVMINKATPY NYPVPVRDDG NMPDVPSHPQ DPQGPSLEWL KKL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4696
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol