Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDRG2 Protein
A cDNA sequence encoding the NDRG2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre NDRG2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15951609
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12809-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15941609
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12809-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15931609
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12809-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NDRG2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NDRG2 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAELQE VQITEEKPLL PGQTPEAAKT HSVETPYGSV TFTVYGTPKP KRPAILTYHD VGLNYKSCFQ PLFQFEDMQE IIQNFVRVHV DAPGMEEGAP VFPLGYQYPS LDQLADMIPC VLQYLNFSTI IGVGVGAGAY ILARYALNHP DTVEGLVLIN IDPNAKGWMD WAAHKLTGLT SSIPEMILGH LFSQEELSGN SELIQKYRNI ITHAPNLDNI ELYWNSYNNR RDLNFERGGD ITLRCPVMLV VGDQAPHEDA VVECNSKLDP TQTSFLKMAD SGGQPQLTQP GKLTEAFKYF LQGMGYMASS CMTRLSRSRT ASLTSAASVD GNRSRSRTLS QSSESGTLSS GPPGHTMEVS C
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.