Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDP Protein
A cDNA sequence encoding the NDP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre NDP Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15921609
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12808-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15901609
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12808-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15911609
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12808-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NDP Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NDP solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSKTDSSFI MDSDPRRCMR HHYVDSISHP LYKCSSKMVL LARCEGHCSQ ASRSEPLVSF STVLKQPFRS SCHCCRPQTS KLKALRLRCS GGMRLTATYR YILSCHCEEC NS
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.