Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NCK1 Protein
A cDNA sequence encoding the NCK1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Nombre NCK1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15911589
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12801-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15901589
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12801-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15991579
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12801-1MG
1 mg
3420.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NCK1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
NCK1 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 1mM EDTA, 50mM NaCl and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAEEVVVVAK FDYVAQQEQE LDIKKNERLW LLDDSKSWWR VRNSMNKTGF VPSNYVERKN SARKASIVKN LKDTLGIGKV KRKPSVPDSA SPADDSFVDP GERLYDLNMP AYVKFNYMAE REDELSLIKG TKVIVMEKCS DGWWRGSYNG QVGWFPSNYV TEEGDSPLGD HVGSLSEKLA AVVNNLNTGQ VLHVVQALYP FSSSNDEELN FEKGDVMDVIEKPENDPEWW KCRKINGMVG LVPKNYVTVM QNNPLTSGLE PSPPQCDYIR PSLTGKFAGN PWYYGKVTRH QAEMALNERG HEGDFLIRDS ESSPNDFSVS LKAQGKNKHF KVQLKETVYC IGQRKFSTME ELVEHYKKAP IFTSEQGEKL YLVKHLS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.