Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NCF4 Protein
A cDNA sequence encoding the NCF4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre | NCF4 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15981579
|
enQuireBio™
QP12800-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15971579
|
enQuireBio™
QP12800-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15961579
|
enQuireBio™
QP12800-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NCF4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NCF4 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAVAQQLRAE SDFEQLPDDV AISANIADIE EKRGFTSHFV FVIEVKTKGG SKYLIYRRYR QFHALQSKLE ERFGPDSKSS ALACTLPTLP AKVYVGVKQE IAEMRIPALN AYMKSLLSLP VWVLMDEDVR IFFYQSPYDS EQVPQALRRL RPRTRKVKSV SPQGNSVDRM AAPRAEALFD FTGNSKLELN FKAGDVIFLL SRINKDWLEG TVRGATGIFP LSFVKILKDF PEEDDPTNWL RCYYYEDTIS TIKDIAVEED LSSTPLLKDL LELTRREFQR EDIALNYRDA EGDLVRLLSD EDVALMVRQA RGLPSQKRLF PWKLHITQKD NYRVYNTMP | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |