Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NCF1 Protein
A cDNA sequence encoding the NCF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | NCF1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15951579
|
enQuireBio™
QP12799-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15931579
|
enQuireBio™
QP12799-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15941579
|
enQuireBio™
QP12799-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NCF1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
0.5 mg/ml solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGDTFIRHIA LLGFEKRFVP SQHYVYMFLV KWQDLSEKVV YRRFTEIYEF HKTLKEMFPI EAGAINPENR IIPHLPAPKW FDGQRAAENR QGTLTEYCST LMSLPTKISR CPHLLDFFKV RPDDLKLPTD NQTKKPETYL MPKDGKSTAT DITGPIILQT YRAIANYEKT SGSEMALSTG DVVEVVEKSE SGWWFCQMKA KRGWIPASFL EPLDSPDETE DPEPNYAGEP YVAIKAYTAV EGDEVSLLEG EAVEVIHKLL DGWWVIRKDDVTGYFPSMYL QKSGQDVSQA QRQIKRGAPP RRSSIRNAHS IHQRSRKRLS QDAYRRNSVR FLQQRRRQAR PGPQSPGSPL EEERQTQRSK PQPAVPPRPS ADLILNRCSE STKRKLASAV VEHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |