Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAP1L4 Protein
A cDNA sequence encoding the NAP1L4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | NAP1L4 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15911559
|
enQuireBio™
QP12792-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901559
|
enQuireBio™
QP12792-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15991549
|
enQuireBio™
QP12792-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NAP1L4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The NAP1L4 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADHSFS DGVPSDSVEA AKNASNTEKL TDQVMQNPRV LAALQERLDN VPHTPSSYIE TLPKAVKRRI NALKQLQVRC AHIEAKFYEE VHDLERKYAA LYQPLFDKRR EFITGDVEPT DAESEWHSEN EEEEKLAGDM KSKVVVTEKA AATAEEPDPK GIPEFWFTIF RNVDMLSELV QEYDEPILKH LQDIKVKFSD PGQPMSFVLE FHFEPNDYFT NSVLTKTYKM KSEPDKADPF SFEGPEIVDC DGCTIDWKKG KNVTVKTIKK KQKHKGRGTV RTITKQVPNE SFFNFFNPLK ASGDGESLDE DSEFTLASDF EIGHFFRERI VPRAVLYFTG EAIEDDDNFE EGEEGEEEEL EGDEEGEDED DAEINPKV | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |