missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human NAP-2 / PPBP / CXCL7 Protein

A DNA sequence encoding the Human NAP-2 / PPBP / CXCL7, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP10212-ec-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15913108

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_002695.1
NAP-2 / PPBP / CXCL7 Protein
Research Use Only
PPBP
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood neutrophils is in a concentration range of 1.0-10.0 ng/ml.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
5473
10 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
AELRCMCIKT TSGIHPKNIQ SLEVIGKGTH CNQVEVIATL KDGRKICLDP DAPRIKKIVQ KKLAGDESAD
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales