missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NANP Protein
A cDNA sequence encoding the NANP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | NANP Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15921549
|
enQuireBio™
QP12789-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911549
|
enQuireBio™
QP12789-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901549
|
enQuireBio™
QP12789-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NANP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The NANP solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol, 2mM DTT and 100mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMGLS RVRAVFFDLD NTLIDTAGAS RRGMLEVIKL LQSKYHYKEE AEIICDKVQV KLSKECFHPY NTCITDLRTS HWEEAIQETK GGAANRKLAE ECYFLWKSTR LQHMTLAEDV KAMLTELRKE VRLLLLTNGD RQTQREKIEA CACQSYFDAV VVGGEQREEK PAPSIFYYCC NLLGVQPGDC VMVGDTLETD IQGGLNAGLK ATVWINKNGI VPLKSSPVPH YMVSSVLELP ALLQSIDCKV SMST | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |