Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nanos homolog 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nanos homolog 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6402-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053060
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001025032.1
Nanos homolog 2 Protein
Research Use Only
NANOS2
Recombinant Protein
E. coli
MQLPPFDMWK DYFNLSQVVW ALIASRGQRL ETQEIEEPSP GPPLGQDQGL GAPGANGGLG TLCNFCKHNG ESRHVYSSHQ LKTPDGVVVC PILRHYVCPV CGATGDQAHT LKYCPLNGGQ QSLYRRSGRN SAGRRVKR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
339345
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol