Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAIF1 Protein
A cDNA sequence encoding the NAIF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 203245 |
---|---|
Nombre | NAIF1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | NAIF1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15931539
|
enQuireBio™
QP12786-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921539
|
enQuireBio™
QP12786-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911539
|
enQuireBio™
QP12786-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
203245 | |
Research Use Only | |
NAIF1 | |
Human | |
His | |
NAIF1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT. |
NAIF1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAVPAKK RKMNFSEREV EIIVEELELK KHLLVNHFNA GVPLAAKSAA WHGILRRVNA VATCRRELPE VKKKWSDLKT EVRRKVAQVR AAVEGGEAPG PTEEDGAGGP GTGGGSGGGG PAVAPVLLTP MQQRICNLLG EATIISLPST TEIHPVALGP SATAAAATVT LTQIPTETTY HTLEEGVVEY CTAEAPPPLP PETPVDMMAQ HADTSVKPQA LKSRIALNSA KLIQEQRVTN LHVKEIAQHL EQQNDLLQMI RRSQEVQACA QERQAQAMEG TQAALSVLIQ VLRPMIKDFR RYLQSNTANP APASDPGQVA QNGQPDSIIQ | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |