Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAE1 Protein
A cDNA sequence encoding the NAE1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | NAE1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15941529
|
enQuireBio™
QP12783-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921529
|
enQuireBio™
QP12783-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15931529
|
enQuireBio™
QP12783-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NAE1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The NAE1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 10% glycerol and 200mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAQLGKL LKEQKYDRQL RLWGDHGQEA LESAHVCLIN ATATGTEILK NLVLPGIGSF TIIDGNQVSG EDAGNNFFLQ RSSIGKNRAE AAMEFLQELN SDVSGSFVEE SPENLLDNDP SFFCRFTVVV ATQLPESTSL RLADVLWNSQ IPLLICRTYG LVGYMRIIIK EHPVIESHPD NALEDLRLDK PFPELREHFQ SYDLDHMEKK DHSHTPWIVI IAKYLAQWYS ETNGRIPKTY KEKEDFRDLI RQGILKNENG APEDEENFEE AIKNVNTALN TTQIPSSIED IFNDDRCINI TKQTPSFWIL ARALKEFVAK EGQGNLPVRG TIPDMIADSG KYIKLQNVYR EKAKKDAAAV GNHVAKLLQS IGQAPESISE KELKLLCSNS AFLRVVRCRS LAEEYGLDTI NKDEIISSMD NPDNEIVLYL MLRAVDRFHK QQGRYPGVSN YQVEEDIGKL KSCLTGFLQE YGLSVMVKDD YVHEFCRYGA AEPHTIAAFL GGAAAQEVIK IITKQFVIFN NTYIYSGMSQ TSATFQL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |