Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NACA Protein
A cDNA sequence encoding the NACA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre NACA Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15911529
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12782-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15901529
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12782-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15991519
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12782-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NACA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NACA solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPGEATETVP ATEQELPQPQ AETGSGTESD SDESVPELEE QDSTQATTQQ AQLAAAAEID EEPVSKAKQS RSEKKARKAM SKLGLRQVTG VTRVTIRKSK NILFVITKPD VYKSPASDTY IVFGEAKIED LSQQAQLAAA EKFKVQGEAV SNIQENTQTP TVQEESEEEE VDETGVEVKD IELVMSQANV SRAKAVRALK NNSNDIVNAI MELTM
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.