missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human NAALADL2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NAALADL2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7674-ye-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16000121

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_996898.2
NAALADL2 Protein
Research Use Only
NAALADL2
Recombinant Protein
Yeast
GYYVHTNCPS DAPSSGTVDP QLYQEILKTI QAEDIKKSFR NLVQLYKNED DMEISKKIKT QWTSLGLEDV QFVNYSVLLD LPGPSPSTVT LSSSGQCFHP NGQPCSEEAR KDSSQDLLYS YAAYSAKGTL KAEVIDVSYG MADDLKRIRK IKNVTNQIAL LKLGKLPLLY KLSSLEKAGF GGVLLYIDPC DLPKTVNPSH DTFMVSLNPG GDPSTPGYPS VDESFRQSRS NLTSLLVQPI SAPLVAKLIS SPKARTKNEA CSSLELPNNE IRVVSMQVQT VTKLKTVTNV VGFVMGLTSP DRYIIVGSHH HTAHSYNGQE WASSTAIITA FIRALMSKVK RGWRPDRTIV FCSWGGTAFG NIGSYEWGED FKKVLQKNVV AYISLHSPIR GNSSLYPVAS PSLQQLVVEK NNFNCTRRAQ CPETNISSIQ IQGDADYFIN HLGVPIVQFA YEDIKTLEGP SFLSEARFST RATKIEEMDP SFNLHETITK LSGEVILQIA NEPVLPFNAL DIALEVQNNL KGDQPNTHQL LAMALRLRES AELFQSDEMR PANDPKERAP IRIRMLNDIL QDMEKSFLVK QAPPGFYRNI LYHLDEKTSR FSILIEAWEH CKPLASNETL QEALSEVLNS INSAQVYFKA GLDVFKSVLD GKN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
254827
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales